Print…
Dimetil polissiloxano, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
378356-1L 378356-250ML
SIAL378356-1LEA 501 EUR
SIAL378356-1L SIAL378356-250ML
Dimetil polissiloxano, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Fórmula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Ponto de ebulição: >140 °C (0,002 mmHg)) (literatura)
Densidade: 0,96 g/ml
Número MDL : MFCD00084411
Número CAS: 63148-62-9