Print…
Racks para caixas criogénicas de tubos de centrífuga
Fornecedor: TENAK
TE25208 TE25206 TE25204 TE25202 TE25200
479-0849EA 240 EUR
479-0849 479-0848 479-0847 479-0846 479-0845
Racks para caixas criogénicas de tubos de centrífuga
Suportes/Racks Suportes de caixas criogénicas
Aço inoxidável, prateleira de correr.
  • Design dos racks de prateleira de correr
  • Podem ser usados com todas as marcas de congelador
  • Para caixas de 130 mm de altura
Para congeladores verticais. Racks são especialmente concebidos para usar com caixas para tubos de centrífuga. Caixas com dimensões exteriores até A×L 132×137 mm, o comprimento, pode em princípio ser do comprimento da prateleira.
Informações de encomenda: Entregues sem caixas criogénicas