Print…
Elétrodos de pH, Sentix® IDS
Fornecedor: WTW
103740 103780 103750 103741
662-1249EA 314 EUR
662-1249 662-1254 662-1253 662-1250
Elétrodos de pH, Sentix® IDS
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Tecnologia de sensor melhorada e de alta qualidade combinada com a mais moderna eletrónica medição.
  • Intelligent: Electrodes are automatically recognized by the meter, each sensor is exactly identified
  • Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
  • Measurement integrity benchmarking of the electrodes by QSC (Quality Sensor Control)
  • IDS electrodes store their serial number and their calibration records
Ø×L: 12×120 mm
Informações de encomenda: Vários comprimentos do cabo disponíveis.