Print…
VWR®, Cuvetes de eletroporação
Fornecedor: VWR Collection
732-1135EA 208 EUR
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Cuvetes de eletroporação
Cuvetes Cuvetes de electroporação
As cuvetes de eletroporação são feitas de policarbonato transparente para uso médico e são compatíveis com todos os eletroporadores comuns disponíveis no mercado.
  • O alumínio polido diminui a frequência de arco
  • Tampas com código cromático para fácil identificação dos tamanhos de folga
  • Tampas redondas para remoção fácil e usando apenas uma mão
Informações de encomenda: Disponíveis em 3 tamanhos de folga para satisfazer os requisitos de aplicação comuns - 1 mm para a intensidade de campo mais elevada, adequadas para bactérias; 2 mm para requisitos intermédios; 4 mm para a intensidade de campo mais baixa, adequadas para células de mamíferos e algumas células vegetais.
Embalagem: Esterilizadas por raios gama e embaladas individualmente para assegurar a esterilidade.