Print…
Cell culture roller bottles, Corning®
Fornecedor: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 392 EUR
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Frascos Frascos Roller
PS virgem, estéril.
  • Construção numa única peça, sem costuras
  • Todos os frascos apresentam impressos os números de lote para ajudar a detectar o produto
  • Esterilizados por raios gama
  • Certificados como não pirogénicos
  • O design estriado fornece o dobro da área de superfície com as mesmas dimensões exteriores
Os roller bottles estão disponíveis com um design de superfície suave ou estriada para uma área de cultura expandida. Todos os frascos são tratados para uma fixação óptima das células. A superfície Corning® CellBIND® aumenta a fixação das células em condições difíceis, como meios com um teor reduzido de soro ou isentos de soro, resultando em rendimentos celulares mais elevados. Todos os frascos são graduados, salvo indicação em contrário.
Nota: a Corning recomenda 0,2 a 0,3 ml de meio por cm² de área de crescimento e a definição das velocidades do rack rotativo para fornecer 0,5 a 1,0 min⁻¹.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904