Print…
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Finnpipette™ F3
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 327 EUR
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Finnpipette™ F3
Pipetas Micropipetas
Oferece um conforto, um desempenho, uma fiabilidade e uma facilidade de manutenção excelentes numa das pipetas mais leves disponíveis no mercado.
  • Mecanismo Avançado de Ajuste do Volume (AVG) - mecanismo modular auto-sustentado que aumenta a exactidão, a precisão e a durabilidade, com menor força e incrementos mais reduzidos para o ajuste do volume
  • Display grande com números brancos sobre fundo preto, para uma melhor segurança e maior visibilidade do volume
  • Botão de pipetagem de dupla acção, com parte superior rotativa, para impedir uma alteração acidental do volume
  • Melhor ergonomia da pega e movimento de pipetagem de muito baixo esforço
  • Êmbolo "Super blow-out" para volumes de 50 µl ou inferiores, que garante a distribuição de microgotas
  • Autoclaváveis (cone e ejector de pontas)
* Micro
Informações de encomenda: fornecidas com 1 chave de abertura e calibração, 1 conjunto de manutenção (incl. massa lubrificante e O-rings), 1 rack com 96 Finntip Flex, 3 reservatórios de reagente descartáveis, 1 relatório de calibração, 1 certificado de garantia de 3 anos (alargado para 5 anos com registo online) e guia do utilizador (inglês, francês, alemão e espanhol).