2-Propanol 70% 70 v/v, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos:
Álcool isopropilico
86123.290EA
21.8
EUR
86123.290
86123.360
86123.410
86123.460
2-Propanol 70% 70 v/v, GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Fórmula:
(CH₃)₂CHOH Peso Molecular: 60.1 g/mol Ponto de ebulição: 82 Ponto de Fusão: -89 Ponto de Inflamação: 12 |
Número MDL :
MFCD00011674 Número CAS: 67-63-0 Merck Index: 13,05228 |
|
Assay (V/V) | 68 --> 72 % |
Density (20/4) | 0.869 --> 0.883 |
n 20/D | 1.137 --> 1.375 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Methanol | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |