Ácido clorídrico 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.60238.1000
1.60238.4000
1.60238.1000EA
28.3
EUR
1.60238.1000
1.60238.4000
Ácido clorídrico 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Ácido clorídrico
Fórmula:
HCl Peso Molecular: 36.46 g/mol |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 |
Storage | Store at +15 °C to +25 °C |
Molarity | 0,01 M |