Print…
Ternidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
461950010 461952500
ACRO461950010EA 386 EUR
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Fórmula: C₇H₁₁N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01721389
Número CAS: 1077-93-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %