Print…
3-Diethylamino-1-propyne 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 31.7 EUR
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Fórmula: C₇H₁₃N
Ponto de ebulição: 118…120 °C
Densidade: 0,811 g/cm³
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039881
Número CAS: 4079-68-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %