Print…
Isoprenaline hemisulphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-[1-Hydroxy-2-[(1-isopropyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol hemisulphate
462110050 462110250
ACRO462110050EA 43.8 EUR
ACRO462110050 ACRO462110250
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013139
Número CAS: 299-95-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test