Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh, com indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
463475000 463470020
ACRO463475000EA 86.6 EUR
ACRO463475000 ACRO463470020
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh, com indicador
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1450 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical