Print…
7-Hidroxi-indol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
462290010 462292500
ACRO462290010EA 355 EUR
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hidroxi-indol 95%
7-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00152102
Número CAS: 2380-84-9
Encomendar
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %