Ácido sulfúrico ≥98% para determinação de nitrogênio
Fornecedor: PanReac AppliChem
|
|
173163.1611
173163.1612
APPC173163.1611EA
101
EUR
APPC173163.1611
APPC173163.1612
Ácido sulfúrico ≥98% para determinação de nitrogênio
Ácido sulfúrico
Fórmula:
H₂SO₄ Ponto de ebulição: 330 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,84 |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 |
Assay | 98% |
Appearence | Clear colorless liquid |
Density 20/4 | 1,84 |
Residue on ignition | 0,0005% |
Nitrogen compounds (as N) | 0,0005% |