Print…
Ácido clorídrico 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 97.1 EUR
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Ácido clorídrico 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Ácido clorídrico
  • Miscible with water
Certificações: Traceable to NIST.
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Encomendar
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001