Print…
Nicotinamide-N-oxide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 265 EUR
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006202
Número CAS: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Encomendar
Assay 97,5%