Print…
Jars, without cap
Fornecedor: Rixius
RIXI4-1201-0050-35EA 502 EUR
RIXI4-1201-0050-35 RIXI4-1201-0325-65 RIXI4-1201-0100-45 RIXI4-1101-0350-90 RIXI4-1101-0025-25 RIXI4-1201-0500-90
Jars, without cap
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Informações de encomenda: Caps need to be ordered seperately.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904