VWR® VisiScope® 534, Microscópios trinoculares
Fornecedor: VWR Collection
630-2943EA
1770
EUR
630-2943
630-2944
VWR® VisiScope® 534, Microscópios trinoculares
Microscópios
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | TL534 | TL534 PH |
Environmentally Preferable | ||
Técnica de contraste | Campo claro | Campo claro, contraste de fase e campo escuro |
Cabeça | 30° de inclinação, 360° de rotação | 30° de inclinação, 360° de rotação |
Oculares | WF 10×/22 mm | WF 10×/22 mm |
Revólver | 5 posições | 5 posições |
Objectivas | IOS W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i) | IOS W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i) |
Platina | 233×147 mm (deslocamento: 78×54 mm) | 233×147 mm (deslocamento: 78×54 mm) |
Condensador | Oscilação livre, deslizante, 0,2/0,9 N.A. com sistema de centragem | Oscilação livre, deslizante, 0,2/0,9 N.A. com sistema de centragem |
Sistema de focagem | Accionamento coaxial macro e micrométrico | Accionamento coaxial macro e micrométrico |
Iluminação | LED (white, 3,6 W) | LED (white, 3,6 W) |
W×D×H | 255×400×420 mm | 255×400×420 mm |
Peso | 5 kg | 5 kg |