Print…
VWR®, Esferas antievaporação para banhos-maria
Fornecedor: VWR Collection
462-7050EA 131 EUR
462-7050 462-7049 462-0584
VWR®, Esferas antievaporação para banhos-maria
Esferas Esferas de Plástico
Esferas de PP, leves e económicas, que formam uma cobertura à superfície do líquido. As esferas têm 20 mm de diâmetro, 275 esferas cobrem cerca de 1000 cm².
  • Reduzem a perda de calor em 77% e a evaporação em 87%
  • Isolam como um sólido mas permitem acesso imediato ao líquido contido no banho