Print…
Medidores multiparamétricos portáteis, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Fornecedor: Mettler - Toledo
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 1090 EUR
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Medidores multiparamétricos portáteis, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidores portáteis de canal duplo para a determinação paralela de condutividade de pH, mV, mV rel., iões (SG78), condutividade, TDS (total de sólidos dissolvidos), salinidade ou resistência específica.
SevenGo Duo™ - medidor de pH/condutividade (IP67) para tarefas de rotina
- Visor de alto contraste com dígitos grandes, caixa robusta e impermeável (IP 67)
- Ajuste automático de constante da célula
- Calibração de pH em 3 pontos com selecção desde quatro grupos de tampões predefinidos e um grupo de tampões definido pelo utilizador
- Memória de dados para 99 registos de dados
Detecção automática do ponto final, reconhecimento automático do tampão e compensação térmica
SevenGo Duo pro™ - medidor de pH/iões/condutividade (IP67) para satisfazer os mais elevados requisitos
- Operação intuitiva, fácil de utilizar, visor retroiluminado, caixa robusta e impermeável (IP 67)
- Ajuste automático de constante da célula
- Calibração de pH em 5 pontos, linear ou segmentada, com selecção desde sete grupos de tampões predefinidos e um grupo de tampões definido pelo utilizador
- Cinco padrões de condutividade predefinidos
- 500 registos de dados relativos às BPL com data/hora, ID e n.º de série do sensor e ID do utilizador e da amostra
Electrode kit versions include all items as the instrument only version plus InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 and InLab® 738-ISM (both IP 67 and 1,8 m fixed cable).
Informações de encomenda: Instrument only versions include the meter without electrodes, with batteries, wrist strap, operating instructions, test certificate and declaration of conformity.
Electrode kit versions include all items as the instrument only version plus InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 and InLab® 738-ISM (both IP 67 and 1,8 m fixed cable).
Field kit versions include all items as the Electrode kit version plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (2 each: 4,00, 7,00), conductivity standard sachets (2 each; 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm) and calibration bottles.
USP/EP kit version includes all items as the Electrode kit version but is supplied with the following electrodes: InLab® Pure Pro-ISM (2 m ISM electrode cable) and InLab® 742-ISM (IP 67, 2 m cable).