Print…
Placas de bioensaio, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 235 EUR
734-2179 734-1342
Placas de bioensaio, Nunc™
Placas para cultura Placas de Bioensaio
De PS, estéreis, com tampa. Úteis para a triagem de grandes números de colónias em experiências de clonagem. Placas de baixo perfil concebidas para a triagem genómica e colheita de colónias.
  • Pode ser utilizada para a cultura de bactérias e fungos; adequada também em ensaios de difusão de ágar-ágar
  • Pode ser utilizada como câmara de humidade para incubação de placas MicroWell™
  • Revestida com papel de filtro húmido, também pode ser utilizada como câmara de incubação para a hibridação in situ
  • Grande área de crescimento
  • A placa de baixo perfil é adequada para instrumentos robóticos