Print…
Colunas HPLC, Superspher®
Fornecedor: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 845 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Colunas HPLC, Superspher®
Cromatografia, Colunas
As colunas Superspher® melhoram a eficiência da separação da análise por HPLC. A sílica esférica de elevado desempenho e com tamanho de partícula médio (4 µm) permite obter o melhor desempenho pressão/separação com a geração atual de sistemas HPLC com base em cálculos teóricos e da experiência prática.
O número de pratos teóricos para Superspher® é perto de 100000 N/m. Portanto, estas colunas são uma boa escolha para as separações mais exigentes de misturas complexas.
Estão disponíveis as seguintes colunas Superspher®: com propriedades não polares (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped e RP-select B) e com propriedades polares (Si 60).
Os cartuchos protectores têm de ser ligados aos cartuchos LiChroCART®, utilizando, para tal, o porta-cartuchos manu-CART®, ref. 1.51486.0001.