Print…
Colunas capilares Chromolith® CapRod®
Fornecedor: Merck
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001 1.50401.0001
1.50402.0001EA 1400 EUR
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001 1.50401.0001
Colunas capilares Chromolith® CapRod®
Cromatografia, Colunas
Sistema Fast nano-LC para proteínas e péptidos. Os capilares Chromolith® CapRod® combinam a velocidade da tecnologia de sílica monolítica com a sensibilidade do sistema nano-LC, possibilitando análises para sistemas LC/MS de alta sensibilidade e a alta velocidade.
  • Elevadas taxas de fluxo a pressão baixa
  • Vida útil longa da coluna
  • Manuseamento robusto