Print…
Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Fornecedor: SI Analytics
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 612 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Viscosímetros com nível de esfera suspensa para determinação da viscosidade relativa dos líquidos com comportamento de fluxo Newtoniano.
O tempo de fluxo mínimo recomendado é de 200 segundos.
Certificações: DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM calibrado para medições automáticas.