Print…
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 68.5 EUR
H60144.14 H60144.22
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
4-Methoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Peso Molecular: 178.18 g/mol
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004398
Número CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0