Print…
Nafcillin sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
461380010 461380050
ACRO461380010EA 86.1 EUR
ACRO461380010 ACRO461380050
Nafcillin sodium salt
Nafcillin sodium salt
Fórmula: C₂₁H₂₁N₂NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056863
Número CAS: 985-16-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %