Print…
Penicillin V potassium salt 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455230250 455230050
ACRO455230250EA 105 EUR
ACRO455230250 ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Fórmula: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Ponto de Fusão: 197…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051771
Número CAS: 132-98-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)