Print…
Amoxicillin 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
455140050 455140250 455140010
ACRO455140050EA 0 EUR
ACRO455140050 ACRO455140250 ACRO455140010
Amoxicillin 96%
Amoxicillin
White to off-white Crystalline powder
Fórmula: C₁₆H₁₉N₃O₅S
Peso Molecular: 365.40 g/mol
Ponto de Fusão: 330 °C
Número MDL : MFCD00056860
Número CAS: 26787-78-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 15 %
HPLC ≥95.0 %