Print…
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Fornecedor: EPPENDORF
4925000.030 4925000.049 4925000.014 4925000.022 4925000.057 4925000.065 4925000.073 4925000.081 4925000.090 4925000.103 4925000.111 4925000.120 4925000.138 4925000.146 4925000.154 4925000.162 4925000.170 4924000.010 4924000.029 4924000.037 4924000.045 4924000.053 4924000.061 4924000.070 4924000.088 4924000.096 4924000.100 4924000.118 4924000.908 4924000.916 4924000.924 4924000.940
EPPE4925000.030EA 214 EUR
EPPE4925000.030 EPPE4925000.049 EPPE4925000.014 EPPE4925000.022 EPPE4925000.057 EPPE4925000.065 EPPE4925000.073 EPPE4925000.081 EPPE4925000.090 EPPE4925000.103 EPPE4925000.111 EPPE4925000.120 EPPE4925000.138 EPPE4925000.146 EPPE4925000.154 EPPE4925000.162 EPPE4925000.170 613-5832 613-5833 613-5834 613-5835 613-5836 613-5837 613-5838 613-5839 613-5840 613-5841 613-5842 EPPE4924000.908 EPPE4924000.916 EPPE4924000.924 613-7086
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipetas Micropipetas
As pipetas robustas Reference® 2 são sucessoras das pipetas Reference® e apresentam um novo design, peso reduzido e operação um único botão.
  • Operação com um único botão e cone da ponta com mola para manuseamento ergonómico e rápido, sem esforço
  • Rápida ejeção das pontas com redução ativa de aerossóis; feedback tátil evita a ejeção acidental das pontas
  • Número de série impresso em vários componentes da pipeta para melhor rastreabilidade
  • Chip de dados RFID integrado contém toda a informação relevante para garantir a rastreabilidade total
  • Software TrackIT opcional facilita a identificação e documentação, e fornece a possibilidade de adicionar os seus próprios dados (por exemplo, tempo e resultados da calibração, localização)
  • Autoclavável
Devido ao seu funcionamento fiável e preciso, estas pipetas são ideais para trabalhos com líquidos valiosos ou para aplicações que necessitem de grandes níveis de precisão.
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food and beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Compatível com windows 7/8/vista.
Certificações: Without CE marking.
Informações de encomenda: todas as pipetas de volume variável incluem uma epT.I.P.S.® box (excepto as versões de 2,5 ml, 5 ml e 10 ml).
Cada 3-pack contém 3 pipetas, um conjunto de pontas Eppendorf correspondentes e uma caneta esferográfica.