Print…
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Fornecedor: EPPENDORF
3124000.016 3124000.024 3124000.032 3124000.040 3124000.059 3124000.067 3124000.075 3124000.083 3124000.091 3124000.105 3124000.113 3124000.121 3123000.012 3123000.020 3123000.039 3123000.047 3123000.055 3123000.063 3123000.071 3123000.080 3123000.098 3123000.101 3123000.144 3123000.942
EPPE3124000.016EA 195 EUR
EPPE3124000.016 EPPE3124000.024 EPPE3124000.032 EPPE3124000.040 EPPE3124000.059 EPPE3124000.067 EPPE3124000.075 EPPE3124000.083 EPPE3124000.091 EPPE3124000.105 EPPE3124000.113 EPPE3124000.121 613-5893 613-5894 613-5895 613-5897 613-5898 613-5900 613-5901 613-5902 613-5896 613-5899 613-6973 613-7085
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetas Micropipetas
Pipeta versátil e ergonómica com design inovador, que cumpre os requisitos mais exigentes no que toca a precisão e exactidão.
  • Ultraleve
  • O princípio de pipetagem com êmbolo foi reconcebido de raiz: o êmbolo é feito de polímero orgânico Fortron® e tem uma grande resistência mecânica, química e térmica
  • Menos força de aspiração, dispensação, descarga e ejecção das pontas
  • Cone retráctil de mola para assegurar uma vedação estanque e uma longa vida útil do cone
  • Display de volume de 4 dígitos para uma utilização mais fácil
  • 100% autoclavável
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certificações: Without CE marking.