Print…
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
462570100 462570500
ACRO462570100EA 45.2 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Fórmula: C₁₂H₁₈O
Ponto de ebulição: 249 °C
Ponto de Fusão: 22…23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002234
Número CAS: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %