Print…
Triamcinolone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 9alpha-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
462240010 462240050
ACRO462240010EA 98.5 EUR
ACRO462240010 ACRO462240050
Triamcinolone
Triamcinolone
Fórmula: C₂₁H₂₇FO₆
Peso Molecular: 394.44 g/mol
Ponto de Fusão: 262…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 124-94-7
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥96.0 %