Print…
Fludrocortisone acetate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462090010 462090050
ACRO462090010EA 129 EUR
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Fórmula: C₂₃H₃₁FO₆
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00864160
Número CAS: 514-36-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %