Print…
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sarpogrelate HCl, 4-((1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid hydrochloride
461910010 461912500
ACRO461910010EA 387 EUR
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Fórmula: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00887582
Número CAS: 135159-51-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %