Print…
Fenofibrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
461780050 461780250 461781000
ACRO461780050EA 53.4 EUR
ACRO461780050 ACRO461780250 ACRO461781000
Fenofibrate 98%
Fenofibrate
Fórmula: C₂₀H₂₁ClO₄
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133314
Número CAS: 49562-28-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %