Print…
Clofazimine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
461760010 461760050
ACRO461760010EA 61.3 EUR
ACRO461760010 ACRO461760050
Clofazimine 98%
Clofazimine
Fórmula: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
Peso Molecular: 473.40 g/mol
Ponto de Fusão: 219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056793
Número CAS: 2030-63-9
Encomendar
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %