Print…
Brimonidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010 461522500
ACRO461520010EA 218 EUR
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Fórmula: C₁₁H₁₀BrN₅
Ponto de Fusão: 235…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153878
Número CAS: 59803-98-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %