Print…
Monensin monosodium salt 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 81.7 EUR
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin monosodium salt 90%
Monensin monosodium salt
Fórmula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Ponto de Fusão: 267…269 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077826
Número CAS: 22373-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %