Print…
Ethosuximide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 38.6 EUR
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Ethosuximide
Ethosuximide
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 134 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072123
Número CAS: 77-67-8
Encomendar
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %