Print…
Ifosfamide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ifex, 3-(2-Chloroethyl)-2-((2-chloroethyl)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide, N,3-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide
461350010 461350050
ACRO461350010EA 142 EUR
ACRO461350010 ACRO461350050
Ifosfamide
Ifosfamide
Fórmula: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
Peso Molecular: 261.09 g/mol
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00057374
Número CAS: 3778-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)