Print…
1,8-Diazafluoren-9-one
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461310010 461310050
ACRO461310010EA 331 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Fórmula: C₁₁H₆N₂O
Ponto de Fusão: 229…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082335
Número CAS: 54078-29-4
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %