Print…
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461260010 461260050
ACRO461260010EA 57.9 EUR
ACRO461260010 ACRO461260050
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₅N
Ponto de Fusão: 214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145430
Número CAS: 78628-80-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105)
Solubility (5 % in methanol) Clear solution
HPLC ≥98.5 %