Print…
Febuxostat 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
461580010 461580050
ACRO461580010EA 121 EUR
ACRO461580010 ACRO461580050
Febuxostat 98%
Febuxostat
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Ponto de Fusão: 209 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00871598
Número CAS: 144060-53-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %