Print…
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
461250010 461250050 461250250
ACRO461250010EA 35.3 EUR
ACRO461250010 ACRO461250050 ACRO461250250
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Tenofovir disoproxil fumarate
Fórmula: C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08141829
Número CAS: 202138-50-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Fumaric acid 17.5 to 19