Print…
Ritonavir 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461220010 461222500
ACRO461220010EA 360 EUR
ACRO461220010 ACRO461222500
Ritonavir 98%
Ritonavir
Fórmula: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
Ponto de Fusão: 120…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00927142
Número CAS: 155213-67-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %