Print…
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
461160010 461160050
ACRO461160010EA 58.2 EUR
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Fórmula: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
Ponto de Fusão: 178 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00374371
Número CAS: 103639-04-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %