Print…
Nevirapine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461150010 461152500
ACRO461150010EA 183 EUR
ACRO461150010 ACRO461152500
Nevirapine 98%
Nevirapine
Fórmula: C₁₅H₁₄N₄O
Ponto de Fusão: 247…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00866928
Número CAS: 129618-40-2
Encomendar
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 244 to 248 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %