Print…
Medroxyprogesterone acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
461120010 461120050
ACRO461120010EA 55.7 EUR
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Fórmula: C₂₄H₃₄O₄
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010483
Número CAS: 71-58-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %