Print…
Sodium diatrizoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
460960050 460960250 460961000
ACRO460960050EA 42.4 EUR
ACRO460960050 ACRO460960250 ACRO460961000
Sodium diatrizoate 99%
Sodium diatrizoate
Fórmula: C₁₁H₈I₃N₂NaO₄
Ponto de Fusão: 261…262 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051544
Número CAS: 737-31-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)