Print…
2,4-Dichloroquinazoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
460730050 460730250
ACRO460730050EA 41 EUR
ACRO460730050 ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Fórmula: C₈H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 115…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00091950
Número CAS: 607-68-1
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %